Merck
93956
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine
≥98.5% (HPLC)
別名:
(R)-2-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10F3NO2
CAS番号:
分子量:
233.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@H](Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-3-1-6(2-4-7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m1/s1
InChI Key
CRFFPDBJLGAGQL-MRVPVSSYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
93956-BULK-F:
93956-1G-F:
93956-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)