Merck
933635
Sigma-Aldrich
Wafer tweezer
Style 4WF, PTFE Coated
別名:
Wafer Tweezers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NB.35
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMS techware
特異性
Style 4WF, PTFE Coated
Handling 3", top fingers, stepped bottom paddle.
アプリケーション
Wafer tweezer, Style 4WF, PTFE Coated are used for handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)