Merck
933414
Sigma-Aldrich
SEM Mounting
Aluminum Standard, 15X10mm, 10/PK
別名:
cylinder stub
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
EMS techware
アプリケーション
Cylinder specimen mounts are for use with JEOL and ISI scanning electron microscopes.
Surface: ⅝" dia. (15mm), height ⅜" (9.5mm)
Aluminum: Standard
The mounts are made from ultra-pure aluminum with standard lathe finish.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)