Merck
93123
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-4-bromo-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid, Boc-4-bromo-D-β-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH[NHCO2C(CH3)3]CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
344.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -46.0±2.0°, c = 1 in ethanol
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C14H18BrNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(8-12(17)18)9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChI Key
ZAMLGGRVTAXBHI-NSHDSACASA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)