Merck
93093
Sigma-Aldrich
トリフェニルホスフィン、ポリマー担持
100-200 mesh, extent of labeling: ~3 mmol/g triphenylphosphine loading
別名:
ジビニルベンゼン架橋ポリスチレン, ジフェニルホスフィン化, ジフェニルホスフィノ-ポリスチレン, スチレン/ジビニルベンゼン共重合体, ジフェニルホスフィン化
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
-C6H4P(C6H5)2
CAS番号:
分子量:
262.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
標識化の程度
~3 mmol/g triphenylphosphine loading
マトリックス
crosslinked with 2% DVB
粒径
100-200 mesh
官能基
phosphine oxide
SMILES記法
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリマー結合トリフェニルホスフィンは、光延反応におけるトリフェニルホスフィンのより優れた代替試薬として使用できる、固相担体試薬です。
本試薬はまた以下に使用できます:
  • ヨウ素およびイミダゾールの存在下、一級アルコールを使用したアルキルホスホン酸のエステル化。
  • 四臭化炭素を使用した、3-[3-(1,3-ジオキソラン-2-イル)-1-ヒドロキシプロピル]ピリジンの3-[1-ブロモ-3-(1,3-ジオキソラン-2-イル)プロピル]ピリジンへの変換の触媒
  • Z)-ニトロオレフィンの(E)-アイソマーへの異性体化。
  • Wittig反応において有用なポリマー結合イリドの調製。
  • アルコールまたはカルボン酸の塩化物への変換。
  • N-アルコキシカルボニルα-アミノ酸および一級アミンのアミドへのカップリングにおける四塩化炭素との併用。
その他情報
ポリマ-担持トリフェニルホスフィンは、Wittig反応用において非常に有用なポリマ-担持イリドの生成に用いられています。反応終了時にポリマ-を除去すると、ホスフィンオキシドがすべて除去されます
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93093-25G:
93093-INTR:
93093-VAR:
93093-5G:
93093-BULK:
93093-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of nornicotine, nicotine and other functionalised derivatives using solid-supported reagents and scavengers.
Baxendale I R, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2, 143-154 (2002)
The Use of Polymer-Bound Triphenylphosphine in the Stereochemical Inversion of Secondary Alcohols.
White J M, et al.
Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 3(2), 103-106 (2000)
The use of polymer-bound triphenylphosphine and carbon tetrachloride for condensation of N-alkoxycarbonyl α-amino acids and primary amines.
Landi Jr J J and Brinkman H R
Synthesis, 1992(11), 1093-1095 (1992)
Synthesis of (E)-nitro olefins by isomerisation of (Z)-nitro olefins with polymer-supported triphenylphosphine.
Stanetty P and Kremslehner M
Tetrahedron Letters, 39(8), 811-812 (1998)
M. Bernard et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 3164-3164 (1983)