Merck
928623
Sigma-Aldrich
Chamfered tips
33G, 0.25", 25/box, black
別名:
3D bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42142600
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
詳細
Chamfered tips, 33G, 0.25", 25/box Black
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Chamfered tips are ideal for dispensing between delicate surfaces or making exact, repeatable micro-deposits. The tips are designed with a special outer diameter taper that prevents wicking for greater deposit accuracy.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)