Merck
922218
Sigma-Aldrich
Male luer plug
single, Fluidic 263, PP
別名:
Microfluidic chip accessories
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥8,900
¥8,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥8,900
About This Item
UNSPSCコード:
42142600
NACRES:
NA.25
¥8,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アプリケーション
The male Luer plugs enable closing of female luer and luer lock interfaces on our fluidic platforms. The plugs allow for the movement of liquid with the female luer interface into the fluidic channels on the chip, while keeping the fluidic interface closed to avoid contamination.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Recent advances of controlled drug delivery using microfluidic platforms.
Li X, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 18, 3-28 (2018)
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)