Merck
92220
Sigma-Aldrich
2′,4′,6′-Trimethylacetophenone
≥98.0% (GC)
別名:
2-Acetylmesitylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3C6H2COCH3
CAS番号:
分子量:
162.23
Beilstein:
2044595
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.517 (lit.)
n20/D 1.517
bp
235-236 °C (lit.)
61-62 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C11H14O/c1-7-5-8(2)11(10(4)12)9(3)6-7/h5-6H,1-4H3
InChI Key
XWCIICLTKWRWCI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
92220-VAR:
92220-50ML:
92220-10ML:
92220-INTR:
92220-BULK:
試験成績書(COA)