形状
dispersion
品質水準
濃度
≥0.5 mg/mL in propylene carbonate
色
faint gray to black
アプリケーション
battery manufacturing
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
921408-VAR:
921408-25ML:
921408-BULK:
試験成績書(COA)
資料
Optimizing the synthesis of high-quality 2D MXene flakes for 3D ink printing is essential to such technological developments as printable and flexible electronics.
Discover how MXenes' superior conductivity, strength, and stability are revolutionizing energy. Explore their potential for next-gen batteries and hydrogen evolution.
MXeneや窒化ホウ素、遷移金属カルコゲナイドをはじめとする2次元材料を、ナノプレートレット、インク、単層膜などの多様な形態で販売しております。