安全性情報
919659
Sigma-Aldrich
Selenium nanoparticles
250 nm particle size, 0.15 wt. % in water, dispersion
別名:
SeNP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥29,600
¥29,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥29,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Se
CAS番号:
分子量:
78.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141910
NACRES:
NA.23
¥29,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
dispersion
品質水準
濃度
0.15 wt. % in water
粒径
250 nm
SMILES記法
[Se]
InChI
1S/Se
InChI Key
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Selenium nanoparticles (SeNPs) are used in a wide variety of applications such as antimicrobial coatings, nanotherapeutics, diagnostics, and medical devices. These nanoparticles have been shown to play an important role in protecting against oxidative stress and have demonstrated low toxicity and bioavailability.[1][2]
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
919659-1ML:
919659-VAR:
919659-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selenium Nanoparticles: Biomedical Applications.
Vrcek V, et al.
Springer Handbook of Nanotechnology (2018)
Amit Khurana et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 111, 802-812 (2019-01-08)
Nanoparticles (NPs) serve to reduce the toxicity, enhance bioactivity, improve targeting, and provide versatile means to control the release profile of the encapsulated moiety. Among different NPs, inorganic NPs of metals like Ag, Au, Ce, Fe, Se, Ti and Zn
プロトコル
必須微量元素であるセレンは、セレノシステインを含む少なくとも25のヒトセレノプロテインおよび酵素のために必要な食品成分です。さらに、セレンは半導体であり光電活性を示すため、ゼログラフィーや太陽電池アセンブリなどの、より高度な用途でも利用されています。
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.