Merck
917001
Sigma-Aldrich
End caps for cartridges
3 mL, blue, 50/box
別名:
3d bioprinting consumables
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥5,200
¥5,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥5,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NA.23
¥5,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
詳細
End caps (50/box), blue
Suitable for 3mL cartridge
アプリケーション
End caps feature a precision fit and use a convenient push-button to produce a snug, air-tight seal. End caps and tip caps provide an airtight seal that allows you to prefill cartridges or seal partially used syringes between shifts.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)