分子量
generation 2
表面基数
4
色
colorless to white
保管温度
−20°C
詳細
- Polymer architecture: Dendron
- Generation: 2
- Core functional group: Biotin
- End Group Functionality: Carboxylic acid
- No. Surface Groups: 4
- Calculated Mol. Wt.: 1169.16 g/mol
- Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
WGK
WGK 3
Jan Code
911348-50MG:
911348-VAR:
911348-BULK:
試験成績書(COA)
資料
樹状分子の特性と生物医学的分野での応用について概説し、ドラッグデリバリー用途における生分解性および生体適合性プラットフォームとして、bis-MPA樹状スキャフォールドに注目しました。
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).