Merck
910120
Butyronitrile-13C4,15N
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CH313CH213CH213C15N
分子量:
74.07
UNSPSCコード:
12352116
同位体純度
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+5
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - (in analogy to similar products)
引火点(℃)
22 °C - (in analogy to similar products)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
910120-BULK:
910120-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)