Merck
908215
Sigma-Aldrich
γ-Muricholic acid-2,2,3,4,4-d5
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H35D5O5
分子量:
413.60
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.12
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
≥99 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+5
SMILES記法
C[C@H](CCC(O)=O)C1CCC2C3C([C@](CC([2H])([2H])[C@](O)([2H])C4([2H])[2H])(C)C4[C@@H](O)[C@H]3O)CC[C@@]21C
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-19(26)27)15-5-6-16-20-17(9-11-23(15,16)2)24(3)10-8-14(25)12-18(24)21(28)22(20)29/h13-18,20-22,25,28-29H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14-,15?,16?,17?,18?,20?,21-,22+,23-,24-/m1/s1/i8D2,12D2,14D
InChI Key
DKPMWHFRUGMUKF-ZJWOWULRSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
908215-BULK:
908215-1MG:
908215-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)