Merck
905488
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-α-D-15N glucosamine-1-phosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H1415NNa2O9P
分子量:
346.14
UNSPSCコード:
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥98 atom % 15N
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@H](O[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]([15NH]C(C)=O)[C@H]1O)CO
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
905488-VAR:
905488-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)