Merck
903477
Sigma-Aldrich
Androsterone-2,2,4,4-d4 3-glucronide sodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25D4H33O8Na
分子量:
492.57
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
形状
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C1(C[C@@]2(C3CC[C@]4(C)C(CCC4C3CC[C@]2(C([2H])([2H])[C@@H]1O[C@@H]5O[C@@H]([C@H](C([C@H]5O)O)O)C([O-])=O)[H])=O)C)[2H].[Na+]
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
903477-BULK:
903477-1MG:
903477-1MG-PW:
903477-VAR:
試験成績書(COA)