安全性情報
901770
Sigma-Aldrich
Nanodiamonds
65 nm octadecane functionalized, powder
別名:
Detonation nanodiamond, Diamond nanoparticles, Nanodiamonds
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥64,800
¥64,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥64,800
About This Item
化学式:
C
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥64,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
nanoparticles
powder
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Nanodiamonds modified with hydrocarbons exhibit colloidal stability in hydrophobic and non-polar solvents including lithium ion battery electrolytes. Hydrocarbon modified nanodiamonds have also been shown to suppress the dendrite formation in lithium ion batteries[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
901770-VAR:
901770-1G:
901770-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xin-Bing Cheng et al.
Nature communications, 8(1), 336-336 (2017-08-26)
Lithium metal has been regarded as the future anode material for high-energy-density rechargeable batteries due to its favorable combination of negative electrochemical potential and high theoretical capacity. However, uncontrolled lithium deposition during lithium plating/stripping results in low Coulombic efficiency and