詳細
4 NHBoc, 1 thiol (core)
形状
solid
分子量
generation 2
表面基数
4
色
white to off-white
官能基
thiol (core)
保管温度
−20°C
詳細
- Polymer architecture: Dendron
- End Group Functionality: Boc-protected amine
- Boc: tert-Butyloxycarbonyl
- Bis-MPA : 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid.
WGK
WGK 3
Jan Code
901312-100MG:
901312-VAR:
901312-BULK:
試験成績書(COA)
資料
樹状分子の特性と生物医学的分野での応用について概説し、ドラッグデリバリー用途における生分解性および生体適合性プラットフォームとして、bis-MPA樹状スキャフォールドに注目しました。
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).