Merck
901207
Sigma-Aldrich
4,7-Bis(5-bromo-2-thienyl)-5,6-difluoro-2-(2-hexyldecyl)-2H-benzotriazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H37Br2F2N3S2
CAS番号:
分子量:
701.57
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥97%
フォーム
powder or crystals
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901207-BULK:
901207-VAR:
901207-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Non-Fullerene Polymer Solar Cells Based on Alkylthio and Fluorine Substituted 2D-Conjugated Polymers Reach 9.5% Efficiency.
Bin H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(13), 4657-4664 (2016)
Haijun Bin et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(13), 4657-4664 (2016-03-22)
Non-fullerene polymer solar cells (PSCs) with solution-processable n-type organic semiconductor (n-OS) as acceptor have seen rapid progress recently owing to the synthesis of new low bandgap n-OS, such as ITIC. To further increase power conversion efficiency (PCE) of the devices