濃度
10 mg/mL in toluene
蛍光検出
λem 1300 nm
保管温度
2-8°C
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
InChI Key
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900737-5ML:4548173348476
900737-BULK:
900737-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
オプトエレクトロニクスや太陽電池への応用が期待されている、非カドミウム系量子ドット(ペロブスカイトおよびPbS)についてご紹介します。
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
量子ドットの合成法、利点と欠点および量子ドット太陽電池デバイスの構造、効率と短所に関して最新研究をご紹介します。