Merck
900472
Sigma-Aldrich
(R)-TolBINAP Pd G4
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥82,700
¥82,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥82,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C62H55NO3P2PdS
分子量:
1062.54
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
¥82,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
特徴
generation 4
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C=C1)=CC=C1P(C2=CC=C(C)C=C2)C3=C(C4=C(P(C5=CC=C(C)C=C5)C6=CC=C(C)C=C6)C=CC7=C4C=CC=C7)C8=C(C=C3)C=CC=C8.C[NH+](C9=C(C=CC=C9)C%10=C%11C=CC=C%10)[Pd-]%11OS(C)(=O)=O
InChI Key
WKGRPDDVBKRQJX-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nathaniel H Park et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(28), 8259-8262 (2015-06-03)
In Pd-catalyzed C-N cross-coupling reactions, α-branched secondary amines are difficult coupling partners and the desired products are often produced in low yields. In order to provide a robust method for accessing N-aryl α-branched tertiary amines, new catalysts have been designed
資料
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.