安全性情報
900462
Sigma-Aldrich
金ナノ粒子
30 nm, maleimide functionalized, conjugation kit
別名:
Au nanoparticles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141717
NACRES:
NA.23
フォーム
nanoparticles
包装
pkg of 1 ea
保管条件
protect from light
粒径
30 nm
λmax
526 nm
官能基
maleimide
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Biocompatibility, facile conjugation to biomolecules and unique optical properties arising from surface plasmon resonance render the nanoparticles of gold useful for variety of biomedical research such as bio-imaging, bio-sensing, photothermal hyperthermia, drug delivery etc. Our maleimide functionalized gold nanoparticles kits contain ready-to-use mixtures and have been optimized for high efficiency one-step conjugation of thiol-modified ligands such as oligonucleotides, antibodies, antibody fragments, proteins and peptides.
These kits contain the following components:
1. Maleimide gold nanoparticles (lyophilized).
2. Ligand resuspension buffer.
3. Reaction buffer.
4. Quencher (lyophilized).
法的情報
CytoDiagnostics社の製品です。
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.
Dr.FernandesとDr. Baptistaが、金ナノ粒子の合成・修飾と分子診断における利用を紹介し、主にラテラルフローアッセイについて説明します。さらに、この材料に関する規制と規格、展望と課題について考察します。
関連コンテンツ
金ナノ粒子へのタンパク質のコンジュゲーションについて、受動的な吸着と共有結合による結合方法をご紹介します。