Merck
900370
Sigma-Aldrich
(±)-Catechin-2,3,4-13C3 gallate
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C19H18O10
分子量:
445.35
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥97% (CP)
形状
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
SMILES記法
OC1=C(C(O)=CC(C(O[13C]([13C]2)[13C](OC3=C2C(O)=CC(O)=C3)C(C=C4O)=CC=C4O)=O)=C1)O
InChI
1S/C22H14O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,23-29H/i8+1,19+1,21+1
InChI Key
SFJYIQKCXZHKAJ-SFWKTOTKSA-N
アプリケーション
Relative stereochemistry
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3