Merck
88732
Sigma-Aldrich
(S)-1-{(RP)-2-[ビス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ホスフィノ]フェロセニル}エチルジ(3,5-キシリル)ホスフィン
≥97%
別名:
(1S)-1-[ビス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ホスフィノ]-2-[(1S)-1-[ビス(3,5-ジメチルフェニル)ホスフィノ]エチル]フェロセン (acc to CAS)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H36F12FeP2
CAS番号:
分子量:
910.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
光学純度
ee: ≥99%
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F)P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C39H31F12P2.C5H5.Fe/c1-21-9-22(2)12-30(11-21)52(31-13-23(3)10-24(4)14-31)25(5)34-7-6-8-35(34)53(32-17-26(36(40,41)42)15-27(18-32)37(43,44)45)33-19-28(38(46,47)48)16-29(20-33)39(49,50)51;1-2-4-5-3-1;/h6-20,25H,1-5H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
InChI Key
OPQIIHGMWPUTDC-WLOLSGMKSA-N
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
88732-100MG:
88732-5G:
88732-1G:
88732-VAR:
88732-BULK:
88732-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)