Merck
88544
Sigma-Aldrich
チオ-L-シトルリン
≥98.0%
別名:
(S)-2-アミノ-5-(チオウレイド)ペンタン酸, N5-アミノチオキソメチル-L-オルニチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13N3O2S
CAS番号:
分子量:
191.25
Beilstein:
6844478
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0%
形状
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](CCCNC(N)=S)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O2S/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
InChI Key
BKGWACHYAMTLAF-BYPYZUCNSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Potent and selective inhibitor of neuronal and endothelial isoforms of nitric oxide synthase.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
88544-5MG:
88544-BULK:
88544-25MG:
88544-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yu Na Wu et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 472(12), 1743-1755 (2020-09-18)
Nitric oxide (NO) affects mitochondrial activity through its interactions with complexes. Here, we investigated regulations of complex I (C-I) and complex II (C-II) by neuronal NO synthase (nNOS) in the presence of fatty acid supplementation and the impact on left