Merck
88067
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphthalic anhydride
≥98.0% (CH)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H20O3
CAS番号:
分子量:
452.50
Beilstein:
353504
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (CH)
mp
293-297 °C
SMILES記法
O=C1OC(=O)c2c1c(-c3ccccc3)c(-c4ccccc4)c(-c5ccccc5)c2-c6ccccc6
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)