Merck
86911
Sigma-Aldrich
テトラブチルアンモニウム ヘプタデカフルオロオクタンスルホナート
≥95.0% (H-NMR)
別名:
パーフルオロオクタンスルホン酸 テトラブチルアンモニウム塩, パーフルオロオクタンスルホン酸テトラブチルアンモニウム, ヘプタデカフルオロオクタンスルホン酸 テトラブチルアンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N[CF3(CF2)7SO3]
CAS番号:
分子量:
741.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (H-NMR)
形状
liquid
SMILES記法
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H36N.C8HF17O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28/h5-16H2,1-4H3;(H,26,27,28)/q+1;/p-1
InChI Key
MUOQTHSUZGSHGW-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Tetrabutylammonium heptadecafluorooctanesulfonate [NBu4][(PFOc)SO3] can be used as:
  • A model ionic liquid for the possible replacement of perfluorocarbons, which are used in oxygen therapeutics.
  • A supporting electrolyte in the electropolymerization of 3,4-ethylenedioxythiophene (EDOT) derivatives to obtain superhydrophobic surfaces.
その他情報
イオン液体
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86911-5ML:
86911-BULK:
86911-VAR:
86911-25ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Versatile superhydrophobic surfaces from a bioinspired approach
Wolfs M, et al.
Macromolecules, 44(23), 9286-9294 (2011)
R.M. Pomaville et al.
Journal of Chromatography A, 499, 749-749 (1990)
T.O. Kollie et al.
Chromatographia, 33, 551-551 (1992)
(Liquid+ liquid) equilibria of perfluorocarbons with fluorinated ionic liquids
Martinho, S., et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 64, 71-79 (2013)