Merck
86705
Sigma-Aldrich
テトラエチル尿素
≥98.0%
別名:
TEU
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NCON(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
172.27
Beilstein:
1763126
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0%
屈折率
n20/D 1.447
bp
211-213 °C (lit.)
密度
0.907 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)C(=O)N(CC)CC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
86705-50ML:
86705-BULK:
86705-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)