安全性情報
86384
Sigma-Aldrich
TentaGel S PHB-Cys(t-Bu)Fmoc
extent of labeling: ~0.22 mmol/g protected amino acid loading
別名:
Nα-Fmoc-S-tert-butyl-L-cysteine4-[poly(ethylenoxy)]benzyl ester polymer-bound
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥82,530
¥82,530
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥82,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥82,530
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
製品種目
TentaGel
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~0.22 mmol/g protected amino acid loading
粒径
~90 μm
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
法的情報
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
86384-BULK:
86384-5G:
86384-VAR:
86384-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)