安全性情報
86357
Sigma-Aldrich
TentaGel S-Br
extent of labeling: ~0.25 mmol/g loading
別名:
O-(2-ブロモエチル)ポリエチレングリコールポリマー固定
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
製品種目
TentaGel
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
標識化の程度
~0.25 mmol/g loading
粒径
~130 μm
保管温度
2-8°C
法的情報
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
86357-25G:
86357-VAR:
86357-5G:
86357-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)