Merck
861901
Sigma-Aldrich
ドデシル硫酸リチウム
98%
別名:
ドデシルリチウム硫酸塩, ラウリル硫酸リチウム, 硫酸ドデシル リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11OSO3Li
CAS番号:
分子量:
272.33
Beilstein:
5186718
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
アッセイ
98%
CMC
7-10 mM (20-25°C)
SMILES記法
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アニオン性界面活性剤で、低温条件下の電気泳動でSDSの代わりに用いることができます。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1