Merck
86055
Sigma-Aldrich
4-スルファモイル酪酸
technical, ≥90% (T)
別名:
3-カルボキシプロパンスルホンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2S(=O)2CH2CH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
167.18
Beilstein:
8254788
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
アッセイ
≥90% (T)
形状
crystals
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
不純物
≤5% water
mp
~90 °C (dec.)
官能基
carboxylic acid
sulfonamide
SMILES記法
O=S(N)(CCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C4H9NO4S/c5-10(8,9)3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)(H2,5,8,9)
InChI Key
OMPGKWICGUBROA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86055-500MG:
86055-VAR:
86055-2.5G:
86055-BULK:
試験成績書(COA)