Merck
860425
Sigma-Aldrich
ミリスチルトリメチルアンモニウムブロミド
99%
別名:
テトラデシルトリメチルアンモニウムブロミド, トリメチル(テトラデシル)アンモニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)13N(Br)(CH3)3
CAS番号:
分子量:
336.39
Beilstein:
3633227
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
分子量
micellar avg mol wt 27,000
凝集数
80
CMC
4-5 mM (20-25°C)
mp
245-250 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cationic detergent, antiseptic.
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mihaela Necula et al.
The Journal of biological chemistry, 282(14), 10311-10324 (2007-02-08)
Alzheimer disease is characterized by the abnormal aggregation of amyloid beta peptide into extracellular fibrillar deposits known as amyloid plaques. Soluble oligomers have been observed at early time points preceding fibril formation, and these oligomers have been implicated as the