Merck
857467
Sigma-Aldrich
4-Amino-L-phenylalanine hydrochloride hemihydrate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · HCl · 1/2H2O
CAS番号:
分子量:
225.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
powder
光学活性
[α]20/D −8.5°, c = 2 in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
247-249 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O.Cl.N[C@@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O.N[C@@H](Cc2ccc(N)cc2)C(O)=O
InChI
1S/2C9H12N2O2.ClH.H2O/c2*10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;;/h2*1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13);1H;1H2/t2*8-;;/m00../s1
InChI Key
LVCNYJHEXVGOCY-OWJCAWTQSA-N
同等製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
857467-250MG:
857467-BULK:
857467-VAR:
試験成績書(COA)