Merck
855553
Sigma-Aldrich
β-カロテン
95%
別名:
trans-β-カロテン, プロビタミンA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H56
CAS番号:
分子量:
536.87
Beilstein:
1917416
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
95%
mp
178-179 °C (lit.)
λmax
450 nm
478 nm (2nd)
SMILES記法
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
アプリケーション
Provitamin A1. Antioxidant in biological systems.
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Zamora et al.
The Journal of nutrition, 121(1), 50-56 (1991-01-01)
Five groups of five weanling rats were each fed a Torula yeast-based diet either unsupplemented or supplemented with 30 mg beta-carotene/kg, 30 IU vitamin E/kg, 1 mg selenium/kg or 30 mg coenzyme Q10/kg. Elevated levels of plasma aspartate aminotransferase and