Merck
855472
Sigma-Aldrich
S-メチル-L-システイン
97%
別名:
(R)-2-アミノ-3-(メチルメルカプト)プロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SCH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
135.18
Beilstein:
1721675
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −30°, c = 1 in H2O
SMILES記法
CSC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI Key
IDIDJDIHTAOVLG-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)