851787
スタキオース 水和物 from Stachys tuberifera
98%
別名:
α-D-Gal-(1→6)-α-D-Gal-(1→6)-α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, β-D-フルクトフラノシル-O-α-D-ガラクトピラノシル-(1→6)-O-α-D-ガラクトピラノシル-(1→6)-α-D-グルコピラノシド, ルペオース
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
98%
フォーム
powder
光学活性
[α]24/D +133°, c = 4 in H2O
SMILES記法
O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](OC[C@H]3O[C@H](O[C@]4(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H42O21.H2O/c25-1-6-10(28)14(32)17(35)21(41-6)39-3-8-11(29)15(33)18(36)22(42-8)40-4-9-12(30)16(34)19(37)23(43-9)45-24(5-27)20(38)13(31)7(2-26)44-24;/h6-23,25-38H,1-5H2;1H2/t6-,7-,8-,9-,10+,11+,12-,13-,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20+,21+,22+,23-,24+;/m1./s1
InChI Key
YDBMRUQRXAFOAH-KTDNCYJLSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
851787-5G:
851787-500MG:
851787-BULK:
851787-VAR:
851787-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック