Merck
850071
Sigma-Aldrich
グリシル-L-ロイシン
99%
別名:
Gly-Leu
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CONHCH(COOH)CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
188.22
Beilstein:
1726294
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
光学活性
[α]22/D −34.5°, c = 2 in H2O
mp
233-235 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)CN)C(O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)