Merck
83886
Sigma-Aldrich
Rink amide (aminomethyl)polystyrene with Norleucine internal standard
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~1.1 mmol/g loading
マトリックス
crosslinked with 1% DVB
粒径
200-400 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
アプリケーション
  • Solid support for Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS) of peptide amides.
  • This solid support contains a modified Rink amide linker attached through norleucine to aminomethylpolystyrene resin.
  • Cleavage of peptides is achieved by adding 95% TFA.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
83886-5G:
83886-25G:
83886-BULK:
83886-1G:
83886-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)