Merck
82356
Sigma-Aldrich
3,5,5-Trimethylhexyl 3,5,5-trimethylhexanoate
technical, ≥70% (GC)
別名:
3,5,5-Trimethylhexyl 3,5,5-trimethylcaproat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2COOCH2CH2CH(CH)3CH2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
284.48
Beilstein:
1785018
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥70% (GC)
屈折率
n20/D 1.437
酸価
≤1.0
ヨウ素価
≤1.0
鹸化価
185‑200
転移温度
solidification point ≤−15 °C
密度
0.856 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(CCOC(=O)CC(C)CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)