Merck
81547
Sigma-Aldrich
Polystyrene AM-COOH
suitable for peptide synthesis, extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g N loading
別名:
(Succinylaminomethyl)polystyrene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
標識化の程度
0.8-1.2 mmol/g N loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
粒径
200-400 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81547-VAR:
81547-10G:
81547-BULK:
81547-2.5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)