Merck
806617
Sigma-Aldrich
Nanowires, diam. × L 20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in ETH)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12141740
NACRES:
NA.23
詳細
Flash point 57.2 °F
品質水準
形状
suspension
濃度
5 mg/mL (in ETH)
直径× L
20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm)
gray
密度
0.7937 g/mL
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
806617-25ML:4548174013076
806617-BULK:
806617-VAR:
806617-25ML-PW:
試験成績書(COA)