Merck
803693
Sigma-Aldrich
Pt/graphene nanocomposite
greener alternative
10 mg/mL, dispersion in acetone
別名:
Pt decorated highly conductive graphene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141908
NACRES:
NA.23
詳細
Loading Density: 5%-30% (Pt nanocrystal) by TEM
Resistance: <103 Ω/sq (graphene)
形状
dispersion
組成
acetone, ~80 wt. %
graphene, 6-10%
Pt nanoparticle, 1-4%
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
10 mg/mL
厚さ
1-10 nm , graphene
粒径
2-5 nm (Pt nanocrystal)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Click here for more information.
アプリケーション
  • Supercapacitor electrode materials.
  • Filling materials for heating conduction.
  • Photocatalysis.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
5.0 °F
引火点(℃)
-15 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
803693-BULK:
803693-5ML-PW:
803693-VAR:
803693-5ML:4548174019726
文書ライブラリにアクセスする
A Theoretical Study on the Catalytic Synergetic Effects of Pt/Graphene Nanocomposites.
Wu Q, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114(44), 19009-19015 (2010)
Supercritical Deposition Route of Preparing Pt/Graphene Composites and Their Catalytic Performance toward Methanol Electrooxidation.
Jian Z, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(2), 1182-1190 (2014)
Single-atom catalysis using Pt/graphene achieved through atomic layer deposition.
Shuhui S, et al.
Scientific Reports, 3, 1775- 1779 (2013)
資料
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
金属酸化物ナノ結晶で修飾したグラフェンや貴金属(Pt)およびPt系合金で修飾したグラフェンの製造、構造、および性能について紹介します。
3次元(3D)印刷用グラフェンインクが開発され、電子機器、センサー、バイオエレクトロニクスなどの分野において、グラフェンを基盤としたデバイスおよび応用の開発や設計が可能となっています。
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
すべて表示