Merck
802093
Sigma-Aldrich
ポリ(ピロメリト酸二無水物-co-4,4′-オキシジアニリン)、アミド酸 溶液
viscosity 5-7 poise , electronic grade, 13 wt% in (80% NMP/20% Xylene)
別名:
ポリアミド酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
グレード
electronic grade
詳細
13% ± 5 wt.% in (80% N-Methyl-2-Pyrrolidone, 20% Xylene)
purified by sub-micron filtration (0.2 μm medium)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.502
粘度
5-7 poise(25 °C, Brookfield) (12rpm)(lit.)
5-7 poise
密度
1.068 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
131.0 °F
引火点(℃)
55 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
802093-VAR:
802093-10G:4548174016039
802093-BULK:
試験成績書(COA)