Merck
79950
Sigma-Aldrich
N-フタロイル-L-フェニルアラニン
≥99.0% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H13NO4
CAS番号:
分子量:
295.29
Beilstein:
90080
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0% (TLC)
mp
181-185 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)N2C(=O)c3ccccc3C2=O
InChI
1S/C17H13NO4/c19-15-12-8-4-5-9-13(12)16(20)18(15)14(17(21)22)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2,(H,21,22)/t14-/m0/s1
InChI Key
VAYRSTHMTWUHGE-AWEZNQCLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
79950-BULK:
79950-1G:
79950-VAR:
79950-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)