アッセイ
96%
フォーム
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)C(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=C(B(O)O)C=C3)\C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C26H22B2O4/c29-27(30)23-15-11-21(12-16-23)25(19-7-3-1-4-8-19)26(20-9-5-2-6-10-20)22-13-17-24(18-14-22)28(31)32/h1-18,29-32H/b26-25+
InChI Key
CFKHFTZRFSABDV-OCEACIFDSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
797367-25MG:
797367-VAR:
797367-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
安定かつ高効率の非ドープ型有機ELを作製するために、多数の凝集誘起発光性(AIE)材料が開発されています。これら素子の発光色は可視光の全領域にわたっており、高性能白色有機ELの作製にも成功しています。