アッセイ
98%
形状
solid
mp
188-193 °C
SMILES記法
C1(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)C(C4=CC=CC=C4)=C(C5=CC=CC=C5)[Si]1(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
InChI
1S/C40H30Si/c1-7-19-31(20-8-1)37-38(32-21-9-2-10-22-32)40(34-25-13-4-14-26-34)41(35-27-15-5-16-28-35,36-29-17-6-18-30-36)39(37)33-23-11-3-12-24-33/h1-30H
InChI Key
QAKMXYFDVPDIPT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
797294-BULK:
797294-1G:
797294-25MG:
797294-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
安定かつ高効率の非ドープ型有機ELを作製するために、多数の凝集誘起発光性(AIE)材料が開発されています。これら素子の発光色は可視光の全領域にわたっており、高性能白色有機ELの作製にも成功しています。