Merck
796697
Sigma-Aldrich
3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-benzoic acid
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18N2O2
CAS番号:
分子量:
234.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
solid
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
O=C(O)C1=CC=CC(CN2CCN(C)CC2)=C1
InChI
1S/C13H18N2O2/c1-14-5-7-15(8-6-14)10-11-3-2-4-12(9-11)13(16)17/h2-4,9H,5-8,10H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
SMSCFZLMSBEZQU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)