アッセイ
99.5% trace metals basis
形状
dispersion
濃度
20 wt. % in water
粒径
<5 nm (DLS)
pH
3.0±0.5
~3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Fe+3].[OH-].[O-2]
InChI
1S/Fe.H2O.O/h;1H2;/q+3;;-2/p-1
InChI Key
IEECXTSVVFWGSE-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
796093-VAR:
796093-100ML:
796093-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Hui Mao教授は、これまでとは異なるコントラスト増強メカニズムを提供する超常磁性酸化鉄ナノ粒子(INOP)のさまざまな使用法を研究しています。
陽極酸化チタニアナノチューブ(TiNT)についてご紹介します。チタニアが持つ優れた材料特性と、ナノチューブの制御された構造によって得られる高表面積との組み合わせが相まって、多くの用途で活用されることが予想されます。
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.