安全性情報
795232
Sigma-Aldrich
1-Bromovinyl-1-boronic acid MIDA ester
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9BBrNO4
CAS番号:
分子量:
261.87
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
153-158 °C
SMILES記法
C=C(Br)B1OC(CN(C)CC(O1)=O)=O
InChI
1S/C7H9BBrNO4/c1-5(9)8-13-6(11)3-10(2)4-7(12)14-8/h1,3-4H2,2H3
InChI Key
PZDXKEHNRTYTFO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
This MIDA Boronate building block has been used in highly chemoselective sequences toward the synthesis of 1; 1-disubstituted olefins.
(1-Bromovinyl)-MIDA boronate: a readily accessible and highly versatile building block for small molecule synthesis
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
795232-BULK:
795232-VAR:
795232-5G:
795232-1G:
試験成績書(COA)